2-Nitro-1-phenylpropene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR942029-25G
OR942029-5G
OR942029-100G
APOSOR942029-25GEA
6850
CZK
APOSOR942029-25G
APOSOR942029-5G
APOSOR942029-100G
2-Nitro-1-phenylpropene 98%
2-Nitro-1-phenylpropene
Vzorec:
C₉H₉NO₂ Bod tání: 64…67 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014720 CAS číslo: 705-60-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...