Tisk…
3-(1-Pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-(Pyrrolidin-1-ylsulphonyl)phenyl)boronic acid
OR9418-1G OR9418-10G OR9418-5G
APOSOR9418-1GEA 3230 CZK
APOSOR9418-1G APOSOR9418-10G APOSOR9418-5G
3-(1-Pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
3-(1-Pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₄BNO₄S
MW: 255.10 g/mol
Bod tání: 127…129 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07783851
CAS číslo: 871329-61-2