Tisk…
4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2(5H)-furanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Hydroxy-4,5-dimethylfuran-2(5H)-one, 4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one
OR941750-25G
APOSOR941750-25GEA 2240 CZK
APOSOR941750-25G
4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2(5H)-furanone 95%
4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2(5H)-furanone
Vzorec: C₆H₈O₃
MW: 128,13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059957
CAS číslo: 28664-35-9