Tisk…
6-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-4(1H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Hydroxy-7-methoxy-4(3H)-quinazolinone, 6-Hydroxy-7-methoxy-3H-quinazolin-4-one
OR941735-10G OR941735-1G OR941735-5G
APOSOR941735-10GEA 1820 CZK
APOSOR941735-10G APOSOR941735-1G APOSOR941735-5G
6-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-4(1H)-one 95%
6-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-4(1H)-one
Vzorec: C₉H₈N₂O₃
MW: 192,1714 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20547768
CAS číslo: 179688-52-9