3-[Ethyl(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(3-(Ethyl(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid, 3-[(N-Ethyl-N-methylamino)carbonyl]benzeneboronic acid
OR9416-1G
OR9416-5G
APOSOR9416-1GEA
4010
CZK
APOSOR9416-1G
APOSOR9416-5G
3-[Ethyl(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 98%
3-[Ethyl(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₄BNO₃ MW: 207.04 g/mol Bod tání: 73…76 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08056369 CAS číslo: 871333-07-2 |