Tisk…
Diethyl 2-oxobutanedioate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Diethyl oxalacetate, Oxalacetic acid diethyl ester
OR941476-1G OR941476-25G OR941476-5G
APOSOR941476-1GEA 1660 CZK
APOSOR941476-1G APOSOR941476-25G APOSOR941476-5G
Diethyl 2-oxobutanedioate 95%
Diethyl 2-oxobutanedioate
Vzorec: C₈H₁₂O₅
Bod varu: 87 °C
Hustota: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00511083
CAS číslo: 108-56-5