Tisk…
2,4-Dichloro-6-methyl-1,3,5-triazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR941454-1G OR941454-250MG
APOSOR941454-1GEA 6290 CZK
APOSOR941454-1G APOSOR941454-250MG
2,4-Dichloro-6-methyl-1,3,5-triazine 98%
2,4-Dichloro-6-methyl-1,3,5-triazine
Vzorec: C₄H₃Cl₂N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15203622
CAS číslo: 1973-04-2