4-Bromo-3-hydroxybenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR9414-5G
OR9414-100G
OR9414-25G
APOSOR9414-5GEA
2480
CZK
APOSOR9414-5G
APOSOR9414-100G
APOSOR9414-25G
4-Bromo-3-hydroxybenzoic acid 98%
4-Bromo-3-hydroxybenzoic acid
Vzorec:
C₇H₅BrO₃ Bod tání: 225…227 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08056371 CAS číslo: 14348-38-0 |