Tisk…
5-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR941323-1G OR941323-5G
APOSOR941323-1GEA 1780 CZK
APOSOR941323-1G APOSOR941323-5G
5-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid 95%
5-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079771
CAS číslo: 10242-08-7