Tisk…
N-Benzyl-5-bromo-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR9413-1G OR9413-5G
APOSOR9413-1GEA 3940 CZK
APOSOR9413-1G APOSOR9413-5G
N-Benzyl-5-bromo-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
N-Benzyl-5-bromo-2-methoxybenzenesulphonamide
Vzorec: C₁₄H₁₄BrNO₃S
Bod tání: 136…140 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02227932
CAS číslo: 446308-82-3