4-tert-Butyl-o-cresol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-tert-Butyl-2-methylphenol, 4-(tert-Butyl)-2-methylphenol
OR941143-10G
OR941143-1G
OR941143-5G
APOSOR941143-10GEA
12830
CZK
APOSOR941143-10G
APOSOR941143-1G
APOSOR941143-5G
4-tert-Butyl-o-cresol 95%
4-tert-Butyl-o-cresol
Vzorec:
C₁₁H₁₆O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00020047 CAS číslo: 98-27-1 |