Tisk…
2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanenitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9411-1G OR9411-250MG
APOSOR9411-1GEA 787 CZK
APOSOR9411-1G APOSOR9411-250MG
2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanenitrile 98%
2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanenitrile
Vzorec: C₁₀H₁₀BrN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684219
CAS číslo: 101184-73-0