Tisk…
exo-2-Aminonorbornane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (1R,2R,4S)-Bicyclo[2.2.1]heptan-2-amine, (1R,2R,4S)-rel-Bicyclo[2.2.1]heptan-2-amine, (1alpha,4alpha)-Norbornane-2alpha-amine
OR941069-1G
APOSOR941069-1GEA 2150 CZK
APOSOR941069-1G
exo-2-Aminonorbornane 95%
exo-2-Aminonorbornane
Vzorec: C₇H₁₃N
MW: 111,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078132
CAS číslo: 7242-92-4