Tisk…
Methyl-4-methyl-4-nitropentanoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR940897-1G OR940897-5G
APOSOR940897-1GEA 2650 CZK
APOSOR940897-1G APOSOR940897-5G
Methyl-4-methyl-4-nitropentanoate 95%
Methyl-4-methyl-4-nitropentanoate
Vzorec: C₇H₁₃NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047757
CAS číslo: 16507-02-1