Tisk…
2,5-Dimethoxybenzyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR940864-1G OR940864-5G
APOSOR940864-1GEA 3110 CZK
APOSOR940864-1G APOSOR940864-5G
2,5-Dimethoxybenzyl chloride 95%
2,5-Dimethoxybenzyl chloride
Vzorec: C₉H₁₁ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00092195
CAS číslo: 3840-27-5