Tisk…
Methyl-4-bromo-3-hydroxybenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9408-1G OR9408-25G OR9408-5G
APOSOR9408-1GEA 622 CZK
APOSOR9408-1G APOSOR9408-25G APOSOR9408-5G
Methyl-4-bromo-3-hydroxybenzoate 97%
Methyl-4-bromo-3-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₇BrO₃
Bod tání: 121…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08056372
CAS číslo: 106291-80-9