Tisk…
Ethyl Indoline-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR940768-1G OR940768-5G
APOSOR940768-1GEA 1910 CZK
APOSOR940768-1G APOSOR940768-5G
Ethyl Indoline-2-carboxylate 95%
Ethyl Indoline-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797114
CAS číslo: 50501-07-0