Tisk…
6-Methyl-1,3-benzoxazole-2(3H)-thione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methyl-3H-benzooxazole-2-thione
OR940696-1G OR940696-5G
APOSOR940696-1GEA 1700 CZK
APOSOR940696-1G APOSOR940696-5G
6-Methyl-1,3-benzoxazole-2(3H)-thione 95%
6-Methyl-1,3-benzoxazole-2(3H)-thione
Vzorec: C₈H₇NOS
MW: 165,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00175644
CAS číslo: 23417-29-0