Tisk…
2-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR940693-1G OR940693-5G
APOSOR940693-1GEA 1820 CZK
APOSOR940693-1G APOSOR940693-5G
2-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
2-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234257
CAS číslo: 28177-79-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III