Tisk…
Gimeracil 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-4-hydroxypyridin-2(1H)-one, 5-Chloro-4-hydroxy-2(1H)-pyridinone, 5-Chloro-2,4-pyridinediol, 5-Chloro-2,4-dihydroxypyridine
OR940679-100G
APOSOR940679-100GEA 3580 CZK
APOSOR940679-100G
Gimeracil 95%
Gimeracil
Vzorec: C₅H₄ClNO₂
MW: 145,54 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458352
CAS číslo: 103766-25-2