Tisk…
5-Bromo-N-ethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR9406-1G OR9406-5G
APOSOR9406-1GEA 3940 CZK
APOSOR9406-1G APOSOR9406-5G
5-Bromo-N-ethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 95%
5-Bromo-N-ethyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Vzorec: C₉H₁₂BrNO₃S
Bod tání: 121…123 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06003173
CAS číslo: 717892-29-0