Tisk…
5-Bromo-N,N-dimethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR9405-1G OR9405-5G
APOSOR9405-1GEA 3940 CZK
APOSOR9405-1G APOSOR9405-5G
5-Bromo-N,N-dimethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
5-Bromo-N,N-dimethyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Vzorec: C₉H₁₂BrNO₃S
Bod tání: 163…166 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06808833
CAS číslo: 871269-16-8