Tisk…
5-Bromo-N,N-diethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR9404-1G OR9404-5G
APOSOR9404-1GEA 3940 CZK
APOSOR9404-1G APOSOR9404-5G
5-Bromo-N,N-diethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
5-Bromo-N,N-diethyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Vzorec: C₁₁H₁₆BrNO₃S
Bod tání: 90…94 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02919424
CAS číslo: 428471-30-1