Tisk…
5-Bromo-N-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR9402-1G OR9402-5G
APOSOR9402-1GEA 3940 CZK
APOSOR9402-1G APOSOR9402-5G
5-Bromo-N-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
5-Bromo-N-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Vzorec: C₁₁H₁₆BrNO₃S
Bod tání: 93…96 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08056377
CAS číslo: 871269-18-0