Tisk…
5-Bromo-2-methoxy-N-methylbenzenesulphonamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9401-1G OR9401-5G OR9401-25G
APOSOR9401-1GEA 3230 CZK
APOSOR9401-1G APOSOR9401-5G APOSOR9401-25G
5-Bromo-2-methoxy-N-methylbenzenesulphonamide 95%
5-Bromo-2-methoxy-N-methylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₈H₁₀BrNO₃S
Bod tání: 126…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06808832
CAS číslo: 871269-17-9