Methyl quinoline-5-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR940019-1G
OR940019-250MG
APOSOR940019-1GEA
1920
CZK
APOSOR940019-1G
APOSOR940019-250MG
Methyl quinoline-5-carboxylate 98%
Methyl quinoline-5-carboxylate
Vzorec:
C₁₁H₉NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06204270 CAS číslo: 16675-62-0 |