Tisk…
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9399-1G OR9399-250MG OR9399-5G
APOSOR9399-1GEA 3970 CZK
APOSOR9399-1G APOSOR9399-250MG APOSOR9399-5G
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonamide 95%
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonamide
Vzorec: C₇H₈BrNO₃S
Bod tání: 151…153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06808831
CAS číslo: 23095-14-9