Tisk…
2,4,6-Trimethylpyridin-3-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939891-1G OR939891-250MG OR939891-500MG
APOSOR939891-1GEA 15940 CZK
APOSOR939891-1G APOSOR939891-250MG APOSOR939891-500MG
2,4,6-Trimethylpyridin-3-amine 95%
2,4,6-Trimethylpyridin-3-amine
Vzorec: C₈H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05257015
CAS číslo: 51467-70-0