Imidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939831-1G
OR939831-5G
APOSOR939831-1GEA
2480
CZK
APOSOR939831-1G
APOSOR939831-5G
Imidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxaldehyde 98%
Imidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxaldehyde
Vzorec:
C₈H₆N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08752619 CAS číslo: 56671-66-0 |