Tisk…
7-Methoxy-2-naphthol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939782-1G OR939782-25G
APOSOR939782-1GEA 0 CZK
APOSOR939782-1G APOSOR939782-25G
7-Methoxy-2-naphthol 95%
7-Methoxy-2-naphthol
Vzorec: C₁₁H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075494
CAS číslo: 5060-82-2