Tisk…
4-(Phenoxymethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939781-1G OR939781-250MG
APOSOR939781-1GEA 4800 CZK
APOSOR939781-1G APOSOR939781-250MG
4-(Phenoxymethyl)benzoic acid 97%
4-(Phenoxymethyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₄H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00623268
CAS číslo: 31719-76-3