Tisk…
3,3,5-Trimethylcyclohexanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939767-100G OR939767-10G OR939767-25G
APOSOR939767-100GEA 16340 CZK
APOSOR939767-100G APOSOR939767-10G APOSOR939767-25G
3,3,5-Trimethylcyclohexanone 95%
3,3,5-Trimethylcyclohexanone
Vzorec: C₉H₁₆O
MW: 140,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019466
CAS číslo: 873-94-9