Tisk…
8-Aminoquinoline N-Oxide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939750-1G OR939750-250MG
APOSOR939750-1GEA 9100 CZK
APOSOR939750-1G APOSOR939750-250MG
8-Aminoquinoline N-Oxide 95%
8-Aminoquinoline-N-oxide
Vzorec: C₉H₈N₂O
MW: 160.18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 92339-84-9