Tisk…
1-Methyl-1,2-epoxycyclohexane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane, 1,2-Epoxy-1-methylcyclohexane
OR939738-5G
APOSOR939738-5GEA 5290 CZK
APOSOR939738-5G
1-Methyl-1,2-epoxycyclohexane 95%
1-Methyl-1,2-epoxycyclohexane
Vzorec: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11846121
CAS číslo: 1713-33-3