Tisk…
1-Ethyl-2-methylindole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939729-10G OR939729-1G OR939729-5G
APOSOR939729-10GEA 8070 CZK
APOSOR939729-10G APOSOR939729-1G APOSOR939729-5G
1-Ethyl-2-methylindole 95%
1-Ethyl-2-methylindole
Vzorec: C₁₁H₁₃N
MW: 159,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632168
CAS číslo: 40876-94-6