Tisk…
5-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939721-1G OR939721-250MG OR939721-500MG
APOSOR939721-1GEA 19840 CZK
APOSOR939721-1G APOSOR939721-250MG APOSOR939721-500MG
5-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine 95%
5-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Vzorec: C₈H₇N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00197235
CAS číslo: 7788-14-9