Tisk…
N-Formylsaccharin
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR939711-1G OR939711-25G OR939711-5G
APOSOR939711-1GEA 1450 CZK
APOSOR939711-1G APOSOR939711-25G APOSOR939711-5G
N-Formylsaccharin
N-Formylsaccharin
Vzorec: C₈H₅NO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23380208
CAS číslo: 50978-45-5