Tisk…
(4-Chloro-3-cyanophenyl)boronic acid 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9397-1G OR9397-5G OR9397-10G
APOSOR9397-1GEA 622 CZK
APOSOR9397-1G APOSOR9397-5G APOSOR9397-10G
(4-Chloro-3-cyanophenyl)boronic acid 97+%
(4-Chloro-3-cyanophenyl)boronic acid
Vzorec: C₇H₅BClNO₂
Bod tání: 300…304 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08056360
CAS číslo: 871332-95-5