Tisk…
3-bromofuran-2,5-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939690-1G OR939690-5G
APOSOR939690-1GEA 0 CZK
APOSOR939690-1G APOSOR939690-5G
3-bromofuran-2,5-dione 95%
3-bromofuran-2,5-dione
Vzorec: C₄HBrO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005519
CAS číslo: 5926-51-2