Tisk…
N,N-Diethyl 3-borono-4-methylbenzenesulphonamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9396-1G OR9396-250MG
APOSOR9396-1GEA 8700 CZK
APOSOR9396-1G APOSOR9396-250MG
N,N-Diethyl 3-borono-4-methylbenzenesulphonamide 97%
N,N-Diethyl 3-borono-4-methylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₁₁H₁₈BNO₄S
Bod tání: 146…152 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08056356
CAS číslo: 871329-80-5