Tisk…
4-Ethynylbenzyl alcohol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939454-10G OR939454-1G OR939454-5G
APOSOR939454-10GEA 5890 CZK
APOSOR939454-10G APOSOR939454-1G APOSOR939454-5G
4-Ethynylbenzyl alcohol 99%
4-Ethynylbenzyl alcohol
Vzorec: C₉H₈O
Bod tání: 40…44 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD05664205
CAS číslo: 10602-04-7