Tisk…
cis-Bicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR939423-1G OR939423-25G OR939423-5G
APOSOR939423-1GEA 612 CZK
APOSOR939423-1G APOSOR939423-25G APOSOR939423-5G
cis-Bicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione 95%
cis-Bicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Bod tání: 83…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003771
CAS číslo: 51716-63-3