2-(3-Methylphenyl)ethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939406-1G
OR939406-5G
APOSOR939406-1GEA
0
CZK
APOSOR939406-1G
APOSOR939406-5G
2-(3-Methylphenyl)ethanol 95%
2-(3-Methylphenyl)ethanol
Vzorec:
C₉H₁₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002896 CAS číslo: 1875-89-4 |