Tisk…
1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Pyrrolidino-1-cyclopentene
OR939391-5G
APOSOR939391-5GEA 2820 CZK
APOSOR939391-5G
1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidine 97%
1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidine
Vzorec: C₉H₁₅N
MW: 137,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003162
CAS číslo: 7148-07-4
UN: 1993
ADR: 3,III