Tisk…

6-Bromocaproic acid 98+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR9393-100G OR9393-25G OR9393-5G
APOSOR9393-100GEA 744 CZK
APOSOR9393-100G APOSOR9393-25G APOSOR9393-5G
6-Bromocaproic acid 98+%
6-Bromocaproic acid
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₄COOH
Bod varu: 165…170 °C/20mmHg
Bod tání: 32…35 °C
Bod vzplanutí: 95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004422
CAS číslo: 4224-70-8
EINECS: 224-176-5
UN: 3261
ADR: 8,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR