Tisk…
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939289-1G OR939289-250MG
APOSOR939289-1GEA 3810 CZK
APOSOR939289-1G APOSOR939289-250MG
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-amine 95%
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-amine
Vzorec: C₁₀H₁₁N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01693690
CAS číslo: 28466-62-8