Tisk…
(1R,5S)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR939255-1G OR939255-5G
APOSOR939255-1GEA 7510 CZK
APOSOR939255-1G APOSOR939255-5G
(1R,5S)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
(1R,5S)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
Vzorec: C₇H₁₁NO
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD14279165
CAS číslo: 5632-84-8