Tisk…
4-(Dimethylamino)butyronitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Dimethylaminobutyronitrile, 4-(Dimethylamino)butanenitrile
OR939183-5G
APOSOR939183-5GEA 3380 CZK
APOSOR939183-5G
4-(Dimethylamino)butyronitrile 95%
4-(Dimethylamino)butyronitrile
Vzorec: C₆H₁₂N₂
MW: 112,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019892
CAS číslo: 13989-82-7