Tisk…
BrettPhos palladacycle 3rd generation
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR939181-1G OR939181-250MG OR939181-5G
APOSOR939181-1GEA 5590 CZK
APOSOR939181-1G APOSOR939181-250MG APOSOR939181-5G
BrettPhos palladacycle 3rd generation
BrettPhos palladacycle 3rd generation
Vzorec: C₄₈H₆₆NO₅PPdS
Bod tání: 150…193 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22572666
CAS číslo: 1470372-59-8