Tisk…
2-(2-Hydroxyphenyl)ethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939175-1G OR939175-5G
APOSOR939175-1GEA 655 CZK
APOSOR939175-1G APOSOR939175-5G
2-(2-Hydroxyphenyl)ethanol 95%
2-(2-Hydroxyphenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002890
CAS číslo: 7768-28-7